Natriummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318183-100G 318183-25G
SIAL318183-100GEA 459 EUR InStock
SIAL318183-100G SIAL318183-25G
Natriummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Natriummethylsulfat
Formel: CH₃NaO₄S
MW: 134.09 g/mol
Melting Pt: 193
MDL Number: MFCD00013457
CAS-Nummer: 512-42-5
EINECS: 208-142-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge