2-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W389706-1KG W389706-4KG
SIALW389706-1KGEA 130 EUR InStock
SIALW389706-1KG SIALW389706-4KG
2-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76.16 g/mol
Siedepunkt: 57
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge