1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W349518-100G-K W349518-1KG-K W349518-25G-K
SIALW349518-100G-KEA 307 EUR InStock
SIALW349518-100G-K SIALW349518-1KG-K SIALW349518-25G-K
1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexandithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Siedepunkt: 242
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.0102 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004910
CAS-Nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge