Ethylmethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001758-25G 001758-100G
FLUO001758-25GEA 84.9 EUR InStock
FLUO001758-25G FLUO001758-100G
Ethylmethansulfonat
Ethylmethansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
MW: 124.16 g/mol
Siedepunkt: 213
Dichte: 1.2079 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007559
CAS-Nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03859
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge