SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8108-04EA 393.05 EUR InStock
8108-04 8108-09
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind mit BAKERBOND® DVB-Polymerharzen ausgestattet, die auf der Technologie mit ultra-reinen Polymer-Mikropartikeln basieren. Diese Harzpartikel haben eine große Oberfläche, sind sehr steif, stabil im pH-Bereich von 1 bis 14, wasserbenetzbar und werden durch das Trocknen des Sorbenten nicht beeinträchtigt. Diese Säulen werden empfohlen, wenn fortgeschrittene Nachweismethoden verwendet werden.
  • Verbesserte Rückgewinnung für die Probenvorbereitung
  • Auf Polymerbasis
Allgemeine Anwendungen: Polare bis unpolare Analyten.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge