Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T71501-100ML T71501-25ML T71501-5ML
SIALT71501-100MLEA 522 EUR InStock
SIALT71501-100ML SIALT71501-25ML SIALT71501-5ML
Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd), Sigma-Aldrich®
Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd)
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 74 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 0,771 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006962
CAS-Nummer: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge