Chlormethylpivalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
141186-100G 141186-25G
SIAL141186-100GEA 82.5 EUR InStock
SIAL141186-100G SIAL141186-25G
Chlormethylpivalat, Sigma-Aldrich®
Chlormethylpivalat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Siedepunkt: 70
Dichte: 1.0387 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000884
CAS-Nummer: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge