L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
23150.02 23150.03 23150.04
SERA23150.02EA 47.6 EUR InStock
SERA23150.02 SERA23150.03 SERA23150.04
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Melting Pt: 185…195 °C
Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge