2,2-Dimethylcapronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
009776-1G 009776-5G
FLUO009776-1GEA 234 EUR InStock
FLUO009776-1G FLUO009776-5G
2,2-Dimethylcapronsäure
2,2-Dimethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 80 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 0,9145 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00965097
CAS-Nummer: 813-72-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge