2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E29141-1L E29141-2.5L E29141-2L E29141-500ML
SIALE29141-1LEA 91.6 EUR InStock
SIALE29141-1L SIALE29141-2.5L SIALE29141-2L SIALE29141-500ML
2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Melting Pt: –82.8 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 114
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge