4-Methylvaleriansäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002770-5G 002770-25G
FLUO002770-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002770-5G FLUO002770-25G
4-Methylvaleriansäure
4-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002803
CAS-Nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge