tert-Butylmethylether ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
34875-7LEA 950.32 EUR InStock
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
tert-Butylmethylether ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
tert-Butylmethylether
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1730942
Formel: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 55.3 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –109 °C
Dichte: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 8.5 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=b1aeff56d6e354e402e4eb67a164ec8ddd884ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge