2,2,4-Trimethyl-1-pentanol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
NRB02391.250 NRB02391.1
CHMPNRB02391.250EA 0 EUR InStock
CHMPNRB02391.250 CHMPNRB02391.1
2,2,4-Trimethyl-1-pentanol
2,2,4-Trimethyl-1-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
CAS-Nummer: 123-44-4
EINECS: 204-628-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge