2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143618-100G 143618-500G
SIAL143618-100GEA 43.2 EUR InStock
SIAL143618-100G SIAL143618-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85…88 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004473
CAS-Nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge