2,3,4-Trimethylpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257508-25G 257508-5G
SIAL257508-25GEA 290 EUR InStock
SIAL257508-25G SIAL257508-5G
2,3,4-Trimethylpentan, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethylpentane
Formel: C₈H₁₈
Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –139 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008924
CAS-Nummer: 565-75-3
EINECS: 209-292-6
UN: 1262
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge