3-Methylheptan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12006.06 L12006.03 L12006.14
L12006.06EA 99.1 EUR InStock
L12006.06 L12006.03 L12006.14
3-Methylheptan ≥97%
3-Methylheptane
Purity: 97% CAS No.: 589-81-1 Molecular Formula: C8H18 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.3980 Melting Point: -121° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1730777 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00027244
Formel: C₈H₁₈
Siedepunkt: 118…120 °C
Melting Pt: –121 °C
Dichte: 0,710
Flash-Pt: 7 °C (44 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027244
CAS-Nummer: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
UN: 1262
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge