(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002139-5G 002139-25G
FLUO002139-5GEA 32 EUR InStock
FLUO002139-5G FLUO002139-25G
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
MDL Number: MFCD00004339
CAS-Nummer: 351-35-9
EINECS: 206-511-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge