2-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N4002-25G-A N4002-5G-A
SIALN4002-25G-AEA 101 EUR InStock
SIALN4002-25G-A SIALN4002-5G-A
2-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
2-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 139…142 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004126
CAS-Nummer: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge