3-Cyclopentylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C115908-100ML C115908-25ML
SIALC115908-100MLEA 179 EUR InStock
SIALC115908-100ML SIALC115908-25ML
3-Cyclopentylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropionsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00001392
CAS-Nummer: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge