(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001383-25G 001383-100G
FLUO001383-25GEA 52.1 EUR InStock
FLUO001383-25G FLUO001383-100G
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004320
CAS-Nummer: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge