(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001384-25G 001384-100G
FLUO001384-25GEA 39.8 EUR InStock
FLUO001384-25G FLUO001384-100G
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00004333
CAS-Nummer: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge