(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009086-1G 009086-5G 009086-25G
FLUO009086-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO009086-1G FLUO009086-5G FLUO009086-25G
(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MDL Number: MFCD01631554
CAS-Nummer: 261762-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge