(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009422-1G 009422-5G
FLUO009422-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009422-1G FLUO009422-5G
(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
MDL Number: MFCD03095402
CAS-Nummer: 194240-75-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge