Ethylphenylacetat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19356.0E A19356.22 A19356.36
A19356.0EEA 178 EUR InStock
A19356.0E A19356.22 A19356.36
Ethylphenylacetat ≥99%
Ethylphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 223…225 °C
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1,030
Flash-Pt: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009178
CAS-Nummer: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,3840
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge