Methylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W273309-10KG-K W273309-1KG-K
SIALW273309-10KG-KEA 485 EUR InStock
SIALW273309-10KG-K SIALW273309-1KG-K
Methylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Methylphenylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49…50 °C
Dichte: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008453
CAS-Nummer: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge