3-Phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W288918-100G-K W288918-10KG-K W288918-1KG-K
SIALW288918-100G-KEA 85.1 EUR InStock
SIALW288918-100G-K SIALW288918-10KG-K SIALW288918-1KG-K
3-Phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 280
Melting Pt: 46…47 °C
Dichte: 1.071 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002771
CAS-Nummer: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge