Homovanillinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002580-1G 002580-5G
FLUO002580-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002580-1G FLUO002580-5G
Homovanillinsäure
Homovanillinsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145 °C
MDL Number: MFCD00004350
CAS-Nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge