(2-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H49804-10G H49804-25G
SIALH49804-10GEA 56.3 EUR InStock
SIALH49804-10G SIALH49804-25G
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 328
Melting Pt: 145…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004323
CAS-Nummer: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge