Benzilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000
8.00140.0250EA 66.7 EUR InStock
8.00140.0250 8.00140.1000
Benzilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzilsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004447
CAS-Nummer: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge