(2,3,4-Trifluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007690-1G 007690-5G
FLUO007690-1GEA 53.1 EUR InStock
FLUO007690-1G FLUO007690-5G
(2,3,4-Trifluorphenyl)essigsäure
(2,3,4-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
MDL Number: MFCD00061235
CAS-Nummer: 243666-12-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge