(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001944-1G 001944-5G 001944-25G
FLUO001944-1GEA 30 EUR InStock
FLUO001944-1G FLUO001944-5G FLUO001944-25G
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 122…128 °C
MDL Number: MFCD00010000
CAS-Nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge