(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001966-5G 001966-25G
FLUO001966-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001966-5G FLUO001966-25G
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 100…102 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010001
CAS-Nummer: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge