(2-Fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001292-250G 001292-100G 001292-25G
FLUO001292-250GEA 203 EUR InStock
FLUO001292-250G FLUO001292-100G FLUO001292-25G
(2-Fluorphenyl)essigsäure
(2-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 263
Melting Pt: 64
MDL Number: MFCD00004315
CAS-Nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge