(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002092-5G 002092-25G 002092-100G
FLUO002092-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002092-5G FLUO002092-25G FLUO002092-100G
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 40…42 °C
MDL Number: MFCD00010002
CAS-Nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..