(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002119-5G 002119-25G 002119-100G
FLUO002119-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002119-5G FLUO002119-25G FLUO002119-100G
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
MDL Number: MFCD00010316
CAS-Nummer: 105184-38-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge