(3-Fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001293-25G 001293-100G 001293-250G
FLUO001293-25GEA 33.5 EUR InStock
FLUO001293-25G FLUO001293-100G FLUO001293-250G
(3-Fluorphenyl)essigsäure
(3-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 100…120 °C (0.5 mmHg)
Melting Pt: 44…45.2 °C
MDL Number: MFCD00004331
CAS-Nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge