(4-Fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001294-25G 001294-100G 001294-500G
FLUO001294-25GEA 30.8 EUR InStock
FLUO001294-25G FLUO001294-100G FLUO001294-500G
(4-Fluorphenyl)essigsäure
(4-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 264
Melting Pt: 84…85 °C
MDL Number: MFCD00004343
CAS-Nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge