(4-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002178-1G 002178-5G
FLUO002178-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002178-1G FLUO002178-5G
(4-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
(4-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
MDL Number: MFCD00061239
CAS-Nummer: 4315-07-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge