11-Brom-1-undecen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001789-5G 001789-25G
FLUO001789-5GEA 96.5 EUR InStock
FLUO001789-5G FLUO001789-25G
11-Brom-1-undecen
11-Brom-1-undecen
Formel: C₁₁H₂₁Br
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040825
CAS-Nummer: 7766-50-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge