trans-1,4-Dibrom-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D39207-100G D39207-25G
SIALD39207-100GEA 118 EUR InStock
SIALD39207-100G SIALD39207-25G
trans-1,4-Dibrom-2-buten, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Dibrom-2-buten
Formel: C₄H₆Br₂
MW: 213.9 g/mol
Siedepunkt: 203
Melting Pt: 50…53 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000249
CAS-Nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge