Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 467.18 EUR InStock
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002183
CAS-Nummer: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge