Bisacrylamid
Lieferant: UPTIMA (INTERCHIM)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Synonyms: N,N'-MethylendiacrylamidBIS
UPTIUP864965EA 0 EUR InStock
UPTIUP864965
Bisacrylamid
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 0000
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge