Methyloleat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 92.1 EUR InStock
75160-1ML 75160-5ML
Methyloleat, Supelco®
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Siedepunkt: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009578
CAS-Nummer: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge