Citraconsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C82604-100G C82604-5G
SIALC82604-100GEA 169 EUR InStock
SIALC82604-100G SIALC82604-5G
Citraconsäure, Sigma-Aldrich®
Citraconsäure
Formel: C₅H₆O₄
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98…99 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078086
CAS-Nummer: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 13,02345
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge