3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010391-25G 010391-1G 010391-5G
FLUO010391-25GEA 405 EUR InStock
FLUO010391-25G FLUO010391-1G FLUO010391-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen
Formel: C₅H₆F₄O
MW: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 74 °C (739 mmHg)
Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00043822
CAS-Nummer: 1428-33-7
EINECS: 215-847-3
UN: 1992
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge