Iodethylen tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12656.03 L12656.06
L12656.03EA 111 EUR InStock
L12656.03 L12656.06
Iodethylen tech. 85%, technische Qualität
Iodethylen
Purity: 85% CAS No.: 593-66-8 Molecular Formula: H2C=CHI Formula Weight: 153.95 Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 55-56° MDL No.: MFCD00039404
Formel: C₂H₃I
Siedepunkt: 55…56 °C
Dichte: 2,080
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039404
CAS-Nummer: 593-66-8
EINECS: 209-801-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge