Citraconsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125318-100G 125318-25G 125318-500G
SIAL125318-100GEA 75.9 EUR InStock
SIAL125318-100G SIAL125318-25G SIAL125318-500G
Citraconsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Citraconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge