1-Octadecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O806-1L O806-25ML
SIALO806-1LEA 46.4 EUR InStock
SIALO806-1L SIALO806-25ML
1-Octadecen, Sigma-Aldrich®
1-Octadecen
Formel: C₁₈H₃₆
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17,5 °C
Dichte: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009003
CAS-Nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge