2-Ethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E14705-25G E14705-5G
SIALE14705-25GEA 157 EUR InStock
SIALE14705-25G SIALE14705-5G
2-Ethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 65
Melting Pt: –131.5 °C
Dichte: 0.688 g/cm³ (24 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009341
CAS-Nummer: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge