3-Methyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257931-100G 257931-400G
SIAL257931-100GEA 180 EUR InStock
SIAL257931-100G SIAL257931-400G
3-Methyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Siedepunkt: 20
Melting Pt: –168 °C
Dichte: 0.6272 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008937
CAS-Nummer: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 2561
ADR: 3 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge